Morfolin-3-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Morpholinone
OR301177-100G OR301177-25G OR301177-5G
APOSOR301177-100GEA 109 EUR
APOSOR301177-100G APOSOR301177-25G APOSOR301177-5G
Morfolin-3-ona
Morfolin-3-ona
Formula: C₄H₇NO₂
Pto. de fusión: 104…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00631009
Núm. CAS: 109-11-5
EINECS: 203-647-9