N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301178-5G OR301178-10G OR301178-25G
APOSOR301178-5GEA 81.2 EUR
APOSOR301178-5G APOSOR301178-10G APOSOR301178-25G
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride
Formula: C₇H₁₅ClN₂O
MW: 178,6598 g/mol
Pto. de fusión: 123…128 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078257
Núm. CAS: 72607-53-5