2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30118-1G OR30118-250MG OR30118-500MG
APOSOR30118-1GEA 275 EUR
APOSOR30118-1G APOSOR30118-250MG APOSOR30118-500MG
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052864
Núm. CAS: 95881-22-4