Isonicotinonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Piridina-4-carbonitrilo
OR301182-100G OR301182-500G OR301182-1KG
APOSOR301182-100GEA 29 EUR
APOSOR301182-100G APOSOR301182-500G APOSOR301182-1KG
Isonicotinonitrilo
Isonicotinonitrilo
Formula: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Pto. de fusión: 76…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006417
Núm. CAS: 100-48-1
EINECS: 202-856-2