Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR301187-1G OR301187-250MG
APOSOR301187-1GEA 81.2 EUR
APOSOR301187-1G APOSOR301187-250MG
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 70…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00195614
Núm. CAS: 15785-08-7