1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301189-100G OR301189-25G
APOSOR301189-100GEA 250 EUR
APOSOR301189-100G APOSOR301189-25G
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₅BN₂O₂
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368044
Núm. CAS: 844501-71-9