3-Benzyloxy-1-propanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR301193-100G OR301193-25G
APOSOR301193-100GEA 0 EUR
APOSOR301193-100G APOSOR301193-25G
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
3-Benzyloxy-1-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 111…114 °C/2mmHg
Densidad: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029659
Núm. CAS: 4799-68-2