2-Bromo-6-chloropyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR301196-1G OR301196-5G
APOSOR301196-1GEA 130 EUR
APOSOR301196-1G APOSOR301196-5G
2-Bromo-6-chloropyrazine 98%
2-Bromo-6-chloropyrazine
Formula: C₄H₂BrClN₂
MW: 193.4291 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752648
Núm. CAS: 916791-07-6