(2-Methoxypyridin-4-yl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methoxy-4-pyridinemethanol
OR301205-5G
APOSOR301205-5GEA 109 EUR
APOSOR301205-5G
(2-Methoxypyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Methoxypyridin-4-yl)methanol
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139,1519 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00859298
Núm. CAS: 123148-66-3