1-Amino-2-methylpropan-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR301207-25G OR301207-5G
APOSOR301207-25GEA 0 EUR
APOSOR301207-25G APOSOR301207-5G
1-Amino-2-methylpropan-2-ol 98%
1-Amino-2-methylpropan-2-ol
Formula: C₄H₁₁NO
Pto. de fusión: 151 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01697283
Núm. CAS: 2854-16-2
UN: 2735
ADR: 8,III