1-Methylpiperazin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301209-1G OR301209-5G OR301209-250MG
APOSOR301209-1GEA 65.4 EUR
APOSOR301209-1G APOSOR301209-5G APOSOR301209-250MG
1-Methylpiperazin-2-one 95%
1-Methylpiperazin-2-one
Formula: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,1457 g/mol
Pto. Ebullición: 134…137 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102572
Núm. CAS: 59702-07-7