(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Methoxypyridin-3-yl)methanol
OR301212-25G
APOSOR301212-25GEA 165 EUR
APOSOR301212-25G
(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09880283
Núm. CAS: 112197-16-7