2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301214-1G OR301214-5G
APOSOR301214-1GEA 48 EUR
APOSOR301214-1G APOSOR301214-5G
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₈N₂
Pto. de fusión: 138…142 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08669524
Núm. CAS: 23612-48-8