2-(Chloromethyl)oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301217-1G OR301217-250MG
APOSOR301217-1GEA 261 EUR
APOSOR301217-1G APOSOR301217-250MG
2-(Chloromethyl)oxazole
2-(Chloromethyl)oxazole
Formula: C₄H₄ClNO
MW: 117,53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04114926
Núm. CAS: 185246-17-7