4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301234-10G OR301234-25G OR301234-5G
APOSOR301234-10GEA 79.9 EUR
APOSOR301234-10G APOSOR301234-25G APOSOR301234-5G
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5691 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870058
Núm. CAS: 871836-51-0