2-Amino-4-bromopirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromopyrimidin-2-amine
OR301239-1G
OR301239-5G
APOSOR301239-1GEA
85.7
EUR
APOSOR301239-1G
APOSOR301239-5G
2-Amino-4-bromopirimidina
2-Amino-4-bromopirimidina
Formula:
C₄H₄BrN₃ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09999168 Núm. CAS: 343926-69-2 |