(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301242-1G OR301242-100MG OR301242-250MG
APOSOR301242-1GEA 161 EUR
APOSOR301242-1G APOSOR301242-100MG APOSOR301242-250MG
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride 95+%
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₆H₈Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21362508
Núm. CAS: 916210-98-5