2-Amino-5-bromo-3-pyridinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine
OR301243-25G OR301243-100G
APOSOR301243-25GEA 220 EUR
APOSOR301243-25G APOSOR301243-100G
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol 98%
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol
Formula: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09744143
Núm. CAS: 39903-01-0
EINECS: 689-734-6