2-Amino-3-methylpyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylpyrazin-2-amine
OR301244-5G
APOSOR301244-5GEA 94.4 EUR
APOSOR301244-5G
2-Amino-3-methylpyrazine 97%
2-Amino-3-methylpyrazine
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109,132 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705770
Núm. CAS: 19838-08-5