4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR301252-25G OR301252-100G
APOSOR301252-25GEA 165 EUR
APOSOR301252-25G APOSOR301252-100G
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
Formula: C₅H₆N₂O
Pto. de fusión: 145…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053575
Núm. CAS: 3524-87-6