6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301253-100G OR301253-25G
APOSOR301253-100GEA 159 EUR
APOSOR301253-100G APOSOR301253-25G
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₆ClN₃
Pto. de fusión: 189…191 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07782029
Núm. CAS: 1749-68-4