2-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR301256-1G OR301256-250MG
APOSOR301256-1GEA 235 EUR
APOSOR301256-1G APOSOR301256-250MG
2-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
2-(2-Bromophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234434
Núm. CAS: 92346-48-0