6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301257-25G
APOSOR301257-25GEA 60.9 EUR
APOSOR301257-25G
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid 98%
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1000 g/mol
Pto. de fusión: 246…247 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052805
Núm. CAS: 37972-69-3