6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR301260-25G
APOSOR301260-25GEA 137 EUR
APOSOR301260-25G
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09266227
Núm. CAS: 944937-53-5