4-Nitro-7-azaindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR301264-1G OR301264-5G
APOSOR301264-1GEA 78.3 EUR
APOSOR301264-1G APOSOR301264-5G
4-Nitro-7-azaindole 98%
4-Nitro-7-azaindole
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778365
Núm. CAS: 83683-82-3