5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301270-5G
APOSOR301270-5GEA 162 EUR
APOSOR301270-5G
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4771 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11046240
Núm. CAS: 876343-82-7