4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR301273-1G
OR301273-250MG
OR301273-5G
APOSOR301273-1GEA
132
EUR
APOSOR301273-1G
APOSOR301273-250MG
APOSOR301273-5G
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole
Formula:
C₇H₄BrIN₂ MW: 322,9300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09880123 Núm. CAS: 1000340-34-0 |