6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR301275-25G OR301275-5G
APOSOR301275-25GEA 161 EUR
APOSOR301275-25G APOSOR301275-5G
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659666
Núm. CAS: 55052-27-2