4-Cloro-2-iodoanísol
Proveedor: Apollo Scientific
OR30128-100G OR30128-25G
APOSOR30128-100GEA 194 EUR
APOSOR30128-100G APOSOR30128-25G
4-Cloro-2-iodoanísol
4-Cloro-2-iodoanísol
Formula: C₇H₆ClIO
Pto. Ebullición: 133…135 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052858
Núm. CAS: 52807-27-9