Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR301280-1G OR301280-5G
APOSOR301280-1GEA 0 EUR
APOSOR301280-1G APOSOR301280-5G
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457785
Núm. CAS: 849067-96-5