2-Chloro-3,5-diiodo-4-pyridinamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR301296-1G OR301296-5G
APOSOR301296-1GEA 270 EUR
APOSOR301296-1G APOSOR301296-5G
2-Chloro-3,5-diiodo-4-pyridinamine 95%
2-Chloro-3,5-diiodo-4-pyridinamine
Formula: C₅H₃ClI₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12498707
Núm. CAS: 1171919-00-8