4-Cloro-3-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR301298-1G OR301298-5G
APOSOR301298-1GEA 0 EUR
APOSOR301298-1G APOSOR301298-5G
4-Cloro-3-iodopiridina
4-Cloro-3-iodopiridina
Formula: C₅H₃ClIN
Pto. de fusión: 71…81 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00234024
Núm. CAS: 89167-34-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III