(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3013-1G OR3013-5G
APOSOR3013-1GEA 37.7 EUR
APOSOR3013-1G APOSOR3013-5G
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,182 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 57…63 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00239405
Núm. CAS: 56613-81-1
UN: 3259
ADR: 8,III