2,6-Dimetilbenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30130-25G OR30130-5G
APOSOR30130-25GEA 40.6 EUR
APOSOR30130-25G APOSOR30130-5G
2,6-Dimetilbenzonitrilo
2,6-Dimetilbenzonitrilo
Formula: C₉H₉N
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037166
Núm. CAS: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5