2,6-Dicloro-4-iodopiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR301306-100G OR301306-25G OR301306-5G
APOSOR301306-100GEA 248 EUR
APOSOR301306-100G APOSOR301306-25G APOSOR301306-5G
2,6-Dicloro-4-iodopiridina 98%
2,6-Dicloro-4-iodopiridina
Formula: C₅H₂CI₂IN
MW: 273,89 g/mol
Pto. de fusión: 161…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368400
Núm. CAS: 98027-84-0