(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301313-1G
APOSOR301313-1GEA 43.5 EUR
APOSOR301313-1G
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₅H₇Cl₂N₃
MW: 180,0352 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910171
Núm. CAS: 939412-86-9