7-Hydroxy-1-indanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR301315-5G
APOSOR301315-5GEA 128 EUR
APOSOR301315-5G
7-Hydroxy-1-indanone
7-Hydroxy-1-indanone
Formula: C₉H₈O₂
MW: 148,161 g/mol
Pto. Ebullición: 131 °C/9,5mmHg
Pto. de fusión: 109…113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01548387
Núm. CAS: 6968-35-0