5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,6-Dichloro-indanone
OR301317-5G
APOSOR301317-5GEA 105 EUR
APOSOR301317-5G
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₉H₆Cl₂O
MW: 201,0493 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09032944
Núm. CAS: 68755-31-7