6-Bromo-1-indanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301319-100G
APOSOR301319-100GEA 125 EUR
APOSOR301319-100G
6-Bromo-1-indanone
6-Bromo-1-indanone
Formula: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Pto. de fusión: 111…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179286
Núm. CAS: 14548-39-1