Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR301331-100MG OR301331-1G OR301331-250MG
APOSOR301331-100MGEA 0 EUR
APOSOR301331-100MG APOSOR301331-1G APOSOR301331-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870762
Núm. CAS: 697739-13-2