Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
OR30134-1G OR30134-25G OR30134-5G
APOSOR30134-1GEA 50.9 EUR
APOSOR30134-1G APOSOR30134-25G APOSOR30134-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₆H₆O₂S
MW: 142,17 g/mol
Pto. Ebullición: 94…96 °C/14mmHg
Densidad: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016895
Núm. CAS: 5380-42-7
EINECS: 226-371-0