2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301342-1G OR301342-250MG
APOSOR301342-1GEA 757 EUR
APOSOR301342-1G APOSOR301342-250MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Formula: C₆H₁₁NO
Pto. Ebullición: 187 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14586455
Núm. CAS: 220290-68-6