1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
OR301345-1G OR301345-250MG
APOSOR301345-1GEA 493 EUR
APOSOR301345-1G APOSOR301345-250MG
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO
MW: 163,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28139317
Núm. CAS: 38674-21-4