tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-butyl N-(3-hydroxycyclobutyl)carbamate, tert-Butyl (3-hydroxycyclobutyl)carbamate
OR301347-1G OR301347-250MG
APOSOR301347-1GEA 29 EUR
APOSOR301347-1G APOSOR301347-250MG
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501030
Núm. CAS: 154748-63-7