3-Amino-4-metoxibenzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-amino-4-methoxybenzoate, 3-Amino-4-methoxybenzoic acid methyl ester
OR30135-5G
APOSOR30135-5GEA 68.3 EUR
APOSOR30135-5G
3-Amino-4-metoxibenzoato de metilo 97%
3-Amino-4-metoxibenzoato de metilo
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Pto. de fusión: 82…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017196
Núm. CAS: 24812-90-6