3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301351-5G OR301351-25G
APOSOR301351-5GEA 56.7 EUR
APOSOR301351-5G APOSOR301351-25G
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₈O₃
Pto. de fusión: 58…63 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09842435
Núm. CAS: 28562-68-7