7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301354-1G OR301354-5G
APOSOR301354-1GEA 55.1 EUR
APOSOR301354-1G APOSOR301354-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₀BrN
Pto. de fusión: 68…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08544270
Núm. CAS: 114744-51-3