Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR301365-1G
OR301365-5G
OR301365-10G
APOSOR301365-1GEA
23.2
EUR
APOSOR301365-1G
APOSOR301365-5G
APOSOR301365-10G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Formula:
C₆H₁₀O₄S Pto. de fusión: 190…194 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03102802 Núm. CAS: 64096-87-3 |