Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzyl (4-oxocyclohexyl)carbamate, 4-N-Cbz-aminocyclohexanone
OR301374-100G OR301374-25G
APOSOR301374-100GEA 333 EUR
APOSOR301374-100G APOSOR301374-25G
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658393
Núm. CAS: 16801-63-1