Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301381-250MG OR301381-1G OR301381-5G
APOSOR301381-250MGEA 52.4 EUR
APOSOR301381-250MG APOSOR301381-1G APOSOR301381-5G
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₄BNO₂S
Pto. de fusión: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD10697440
Núm. CAS: 1086111-09-2